Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 445,00 zł 333,75 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 820,00 zł 615,00 zł |
Informacje o tej pozycji
333,75 zł
Cena katalogowa445,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
≥99.99% trace metals basis
form
powder, crystals or chunks
composition
Degree of hydration, 1-2
reaction suitability
core: cadmium, reagent type: catalyst
density
2.01 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.CC(=O)O[Cd]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Cd.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI key
KJNYWDYNPPTGLP-UHFFFAOYSA-L
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.99% trace metals basis | description 99.99% trace metals basis | description 99.99% trace metals basis | description 99.99% trace metals basis |
| form powder, crystals or chunks | form powder or crystals | form powder, crystals or chunks | form powder and chunks |
| assay ≥99.99% trace metals basis | assay 99.99% trace metals basis | assay 99.99% trace metals basis | assay 99.99% trace metals basis |
| composition Degree of hydration, 1-2 | composition - | composition Degree of hydration, ~4 | composition Degree of hydration, ≤5 |
| density 2.01 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density - |
| reaction suitability core: cadmium, reagent type: catalyst | reaction suitability core: cerium, reagent type: catalyst | reaction suitability core: holmium, reagent type: catalyst | reaction suitability core: indium, reagent type: catalyst |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
89759-80-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?