Merck
117854
Sigma-Aldrich
Trioctylphosphine
technical grade, 90%
Synonim(y):
TOP
Wybierz wielkość
100 ML
1040,00 zł
4 X 25 ML
1040,00 zł
500 ML
4740,00 zł
2.5 L
12 130,00 zł
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
1040,00 zł
4 X 25 ML
1040,00 zł
500 ML
4740,00 zł
2.5 L
12 130,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)7]3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
370.64
Beilstein:
1776995
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
współczynnik refrakcji
n20/D 1.468 (lit.)
bp
284-291 °C/50 mmHg (lit.)
gęstość
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
CCCCCCCCP(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C24H51P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25(23-20-17-14-11-8-5-2)24-21-18-15-12-9-6-3/h4-24H2,1-3H3
Klucz InChI
RMZAYIKUYWXQPB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Trioctylphosphine can be used for the conversion of metal nanocrystals, bulk powders, foils, wires, thin films to metal phosphides.[1] It can also act as a solvent and stabilizer for synthesizing cadmium sulfide nanorods from cadmium acetate and sulfur.[2]
Opakowanie
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Informacje prawne
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
296.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
147 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and characterization of nearly monodisperse CdE (E= sulfur, selenium, tellurium) semiconductor nanocrystallites.
Murray C
Journal of the American Chemical Society, 115(19), 8706-8715 (1993)
Synthesis of cdses nanocrystals in coordinating and noncoordinating solvents: Solvent's role in evolution of the optical and structural properties.
Al-Salim N
Chemistry of Materials, 19(21), 5185-5193 (2007)
Yuhuan Ji et al.
Analytical chemistry, 87(11), 5500-5504 (2015-05-07)
Bottom-up proteomics is a powerful tool for characterization of protein post-translational modifications (PTMs), where PTMs are identified at the peptide level by mass spectrometry (MS) following protein digestion. However, enzymatic digestion is associated with additional sample processing steps that may
Liam R Bradshaw et al.
Nano letters, 15(2), 1315-1323 (2015-01-15)
Luminescent solar concentrators (LSCs) harvest sunlight over large areas and concentrate this energy onto photovoltaics or for other uses by transporting photons through macroscopic waveguides. Although attractive for lowering solar energy costs, LSCs remain severely limited by luminophore reabsorption losses.
Neha Arora et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 16(23), 11381-11389 (2014-05-07)
Here we present digestive ripening facilitated interatomic diffusion for the phase controlled synthesis of homogeneous intermetallic nanocrystals of Au-Sn system. Au and Sn metal nanoparticles synthesized by a solvated metal atom dispersion (SMAD) method are employed as precursors for the
Produkty
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.
Solwotermalna synteza nanocząstek: zastosowania od nanoobwodów i obwodów nanooptycznych do nanomagnetyki i biotechnologii.
Powiązane treści
The Catalexis platform enhances catalysis by digitally optimizing catalyst selection to identify the most effective phosphine ligands for cross-coupling reactions.
Platforma Catalexis usprawnia katalizę poprzez cyfrową optymalizację doboru katalizatora w celu zidentyfikowania najskuteczniejszych ligandów fosfinowych do reakcji sprzęgania krzyżowego.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf