Przejdź do
718165
Trioctylphosphine
97%, liquid
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
Synonim(y):
TOP, P(Oct)3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
717,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3400,00 zł
2 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8620,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)7]3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
370.64
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352001
EC Number:
225-234-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1776995
717,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Trioctylphosphine, 97%
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: ligand
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
refractive index
n20/D 1.468 (lit.)
bp
284-291 °C/50 mmHg (lit.)
density
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
phosphine
greener alternative category
SMILES string
CCCCCCCCP(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C24H51P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25(23-20-17-14-11-8-5-2)24-21-18-15-12-9-6-3/h4-24H2,1-3H3
InChI key
RMZAYIKUYWXQPB-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. This ligand enables size-controlled synthesis of metal phosphide nanocrystals and quantum dots with uniform morphology. Its use in low-temperature synthesis minimizes energy requirements and enables reproducible nanomaterial production. Click here for more information.
Trioctylphosphine serves as a phosphorus source and used in the synthesis of metal nanoparticles.
Application
Trioctylphosphine can be used for the conversion of metal nanocrystals, bulk powders, foils, wires, thin films to metal phosphides. It can also act as a solvent and stabilizer for synthesizing cadmium sulfide nanorods from cadmium acetate and sulfur.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
117854223301731374
description
97%
description
technical grade, 90%
description
ReagentPlus®, 99%
description
99%
reaction suitability
reaction type: Negishi Coupling, reagent type: ligand, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Stille Coupling
reaction suitability
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: ligand, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Sonogashira Coupling
reaction suitability
reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reagent type: ligand
reaction suitability
reaction type: Stille Coupling, reaction type: Heck Reaction, reagent type: ligand, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Sonogashira Coupling
assay
97%
assay
90%
assay
99%
assay
99%
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
phosphine
form
liquid
form
-
form
solid
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
bp
284-291 °C/50 mmHg (lit.)
bp
284-291 °C/50 mmHg (lit.)
bp
201-202 °C/2 mmHg (lit.)
bp
150 °C/50 mmHg (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trioctylphosphine
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
296.6 °F - closed cup
flash_point_c
147 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?