Merck
307750
Sigma-Aldrich
Potassium disulfate
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
Potassium pyrosulfate
Wybierz wielkość
25 G
266,00 zł
500 G
691,00 zł
266,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
266,00 zł
500 G
691,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
K2S2O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.32
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
266,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
powder
gęstość
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O7S2/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
KAQHZJVQFBJKCK-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Potassium disulfate (K2S2O7) can be used:
  • As a salt catalyst for the conversion of hemicellulose into reducing sugars such as xylose and galactose by mechanocatalysis .[1]
  • In the preparation of diacylbenzenes via Pd-catalyzed decarboxylative acylation of aromatic ketones with oxocarboxylic acids.[2]
  • As an oxidant for the preparation of monosubstituted triazoles from aryl azides and propargyl alcohol using Ag2O as a catalyst.[3]
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pui-Yiu Lee et al.
Organic letters, 19(8), 2082-2085 (2017-04-05)
A Pd-catalyzed decarboxylative acylation of aromatic ketones with α-oxocarboxylic acids was developed, and 1,2-diacylbenzenes were formed in up to 90% yield with excellent ortho-selectivity. This work demonstrates the first successful attempt to direct C-H acylation of aromatic ketones without the
One-Pot Synthesis of 1-Monosubstituted 1, 2, 3-Triazoles from Propargyl Alcohol
Han C, et al.
Synlett, 29(05), 673-677 (2018)
Laura Schneider et al.
Bioresource technology, 234, 1-7 (2017-03-21)
The catalytic conversion of lignocellulosic biomass is attractive due to the feasible generation of valuable products such as reducing sugars which constitute the basic substrates for chemical and transportation fuel production, as well as the production of renewable hydrogen. This
Titrimetric determination of glutaraldehyde concentrations.
T Kalina et al.
Folia morphologica, 35(2), 113-115 (1987-01-01)
Chromate dermatitis and sodium dithionite.
L M Wall
Contact dermatitis, 8(5), 291-293 (1982-09-01)