Merck
215198
Sigma-Aldrich
Sulfur
reagent grade, powder, purified by refining, -100 mesh particle size
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
32.07
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141912
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.55
klasa czystości
reagent grade
gęstość pary
8.9 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 183.8 °C)
10 mmHg ( 246 °C)
Postać
powder
temp. samozapłonu
450 °F
oczyszczone przez
refining
rezystywność
2E23 μΩ-cm, 20°C
wielkość cząstki
-100 mesh
tw
444.7 °C (lit.)
mp
112.8 °C (rhombic) (lit.)
117-120 °C (lit.)
119.0 °C (monoclinic) (lit.)
ciąg SMILES
[S]
InChI
1S/S
Klucz InChI
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
  • Method comparison of HPLC-ninhydrin-photometry and UHPLC-PITC-tandem mass spectrometry for serum amino acid analyses in patients with complex congenital heart disease and controls.: This study compares two analytical methods, HPLC-ninhydrin-photometry and UHPLC-PITC-tandem mass spectrometry, for analyzing serum amino acids. It highlights the advantages of using Ion exchanger III in achieving accurate and reliable measurements in complex medical cases (Michel et al., 2020).
  • Coupling non-denaturing chromatography to mass spectrometry for the characterization of monoclonal antibodies and related products.: The study showcases the integration of non-denaturing chromatography with mass spectrometry, utilizing Ion exchanger III to maintain protein integrity and achieve high-resolution characterization of monoclonal antibodies (Farsang et al., 2020).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Electron microscopy study of CVT grown Fe-sulphides.
Zavasnik J and Recnik A.
Journal of Crystal Growth, 367, 18-23 (2013)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 93-93 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 124-124 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 199-199 (1994)