Merck
13803
Sigma-Aldrich
Sulfur
99.5-100.5%, meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, puriss., precipitated
Wybierz wielkość
1 KG
230,00 zł
2.5 KG
487,00 zł
230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 KG
230,00 zł
2.5 KG
487,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
32.07
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141912
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
SB.54
230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
8.9 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
1 mmHg ( 183.8 °C)
10 mmHg ( 246 °C)
klasa czystości
puriss.
Próba
99.5-100.5%
Formularz
solid
temp. samozapłonu
450 °F
jakość
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
precipitated
rezystywność
2E23 μΩ-cm, 20°C
zanieczyszczenia
acidity or alkalinity, complies
residual solvents, complies
≤0.01% free alkali (as NaOH)
≤0.02% free acid (as H2SO4)
≤0.5% water (Karl Fischer)
pozostałość po prażeniu
≤0.2% (as SO4)
≤0.3%
bp
444.7 °C (lit.)
mp
112.8 °C (rhombic) (lit.)
117-120 °C (lit.)
119.0 °C (monoclinic) (lit.)
rozpuszczalność
carbon disulfide: in accordance 1 g/5mL
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
sulfide (S2-): ≤10 mg/kg
ślady kationów
As: ≤40 mg/kg
przydatność
complies for appearance of solution
corresponds for odor
ciąg SMILES
[S]
InChI
1S/S
Klucz InChI
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Sulfur is present in abundant quantities in marine and freshwater sediments. It exists in the form of various sulfur compounds such as pyrite, acid volatile sulfides, elemental sulfur, sulfates and organic sulfur.Quantitative estimation of reduced inorganic sulfur compounds in modern sediments and shales by a chromium reduction technique has been described.
Sulfur is naturally present in cysteine and methionine amino acids, which can be detected by inductively coupled plasma mass spectrometry(ICP-MS).[1] It is also an important element required for plant growth, since it is useful in lowering the pH of the soil.[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sulfur as the key element for quantitative protein analysis by capillary liquid chromatography coupled to element mass spectrometry
Wind M, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 42(29), 3425-3427 (2003)
Mccarty.B.L et al.
Fundamentals of Turfgrass and Agricultural Chemistry (2003)
Electron microscopy study of CVT grown Fe-sulphides.
Zavasnik J and Recnik A.
Journal of Crystal Growth, 367, 18-23 (2013)