210021
Hydriodic acid
57 wt. % in H2O, distilled, stabilized, 99.95%
Synonim(y):
Hydriotic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.95%
Postać
liquid
zawiera
<1.5% hypophosphorous acid as stabilizer
stężenie
57 wt. % in H2O
tw
127 °C (lit.)
gęstość
1.701 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
I
InChI
1S/HI/h1H
Klucz InChI
XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1