Kluczowe dokumenty
398098
Hydriodic acid
contains no stabilizer, ACS reagent, 55%
Synonim(y):
Hydriotic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
Próba
55%
55.0-58.0% (ACS specification)
Formularz
liquid
nie zawiera
stabilizer
zanieczyszczenia
≤0.75% I2
pozostałość po prażeniu
≤0.01%
bp
127 °C (lit.)
gęstość
1.7 g/mL at 25 °C
ślady anionów
bromide, chloride (as Cl-): ≤0.05%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
ślady kationów
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
I
InChI
1S/HI/h1H
Klucz InChI
XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
It may be used in the following processes:
- Deiodination process during the synthesis of partially fluorinated pyridinium bromides.
- As a reducing agent for oxidized graphene nanoribbons (OGN).
- In combination with red phosphorus to reduce pseudoephedrine in the synthesis of methamphetamine.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?