Kluczowe dokumenty
248649
Hydriodic acid
contains ≤1.5% hypophosphorous acid as stabilizer, ACS reagent, ≥47.0%
Synonim(y):
Hydriotic acid
Wybierz wielkość
514,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
514,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
Formularz
liquid
zawiera
≤1.5% hypophosphorous acid as stabilizer
stężenie
≥47.0%
bp
127 °C (lit.)
gęstość
1.5 g/mL at 25 °C
ślady anionów
bromide, chloride (as Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
ślady kationów
Fe: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.001%
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
I
InChI
1S/HI/h1H
Klucz InChI
XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- electrophilic hydriodination of alkenes and alkynes
- cleavage of epoxides, ethers, and acetals; conversion of alcohols to iodides
- reducing agent for many groups including quinones, α-diketones, α-ketols, α-halo ketones, α-diazo ketones, and sulfoxides
- reductive cyclization of keto acids
Hydriodic acid (hypophosphorus acid as a stabilizer) can be used for the fabrication of benzylammonium hybrid layered metal-halide perovskites for spintronic and nonlinear optical applications
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?