752851
Hydriodic acid
57 wt. %, distilled, 99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Hydriotic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
distilled
Poziom jakości
Próba
99.999% trace metals basis
Postać
liquid
stężenie
57 wt. %
tw
127 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
I
InChI
1S/HI/h1H
Klucz InChI
XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1