207934
Tetrafluoroboric acid solution
48 wt. % in H2O
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
5 mmHg ( 20 °C)
Postać
liquid
stężenie
46.0-52.0% in NaOH (titration)
48 wt. % in H2O
gęstość
1.4 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
F.FB(F)F
InChI
1S/BF3.FH/c2-1(3)4;/h;1H
Klucz InChI
LEMQFBIYMVUIIG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1