Dokumenty
118510
Sigma-Aldrich
ATR Kinase Inhibitor II
Synonim(y):
ATR Kinase Inhibitor II, 3-Amino-6-(4-((1-(dimethylamino)propan-2-yl)sulfonyl)-phenyl)-N-phenylpyrazine-2-carboxamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H25N5O3S
Masa cząsteczkowa:
439.53
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.54
Próba
≥97% (HPLC)
Poziom jakości
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
yellow
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
A cell-permeable aminopyrazinyl-sulfone compound that acts as a potent, reversible and ATP-competitive inhibitor of ATR kinase (IC50 = 12 nM; Ki = 6 nM) with excellent selectivity over ATM, DNA-PK (IC50 >8 µM) and in a 50-kinase panel (% inhibition at 2 µM = 59, 57, 55, 52, 43 and 42 for AMPK, Lck, RIPK2, Ret, IKKα and FGFR3, respectively). Shown to block pH2AX-Ser139 (IC50 = 420 nM in hydroxyurea treated HT29 cells) and preferentially enhance cisplatin (Cat. No. 232120) cytotoxicity against tumor cells over normal cells by ~7-fold at 620 nM.
Opakowanie
Packaged under inert gas
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Inne uwagi
Charrier, J.D., et al. 2011. J. Med. Chem.54, 2320.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2