Merck
190527
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Isoleucinol
97%
Synonim(y):
(2S,3S)-2-Amino-3-methyl-1-pentanol, L-Isoleucinol
Wybierz wielkość
1 G
432,00 zł
432,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
432,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5CH(CH3)CH(NH2)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
432,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D +4.0°, c = 1.6 in ethanol
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4589 (lit.)
bp
97 °C/14 mmHg (lit.)
mp
36-39 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC[C@H](C)[C@H](N)CO
InChI
1S/C6H15NO/c1-3-5(2)6(7)4-8/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3/t5-,6+/m0/s1
Klucz InChI
VTQHAQXFSHDMHT-NTSWFWBYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)