Merck
207896
Sigma-Aldrich
Copper(II) carbonate basic
reagent grade
Synonim(y):
Cupric carbonate basic
Wybierz wielkość
25 G
296,00 zł
500 G
688,00 zł
296,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
296,00 zł
500 G
688,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CuCO3 · Cu(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.12
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.55
296,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
reagent grade
Formularz
powder
stężenie
50.0-57.0% Cu (EDTA titration)
ciąg SMILES
[Cu++].O[Cu]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Cu.2H2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4
Klucz InChI
ZMMDPCMYTCRWFF-UHFFFAOYSA-J
Opis ogólny
Copper(II) carbonate basic is naturally found in azurite and malachite.[1] On heating, it undergoes decomposition to form copper(II) oxide, carbon dioxide and water.[2] Due to its high initial discharge capacity, copper(II) carbonate (basic) is being considered as a promising candidate as anode materials for lithium-ion batteries.[3]
Zastosowanie
Copper(II) carbonate basic (Cupric carbonate basic, Copper(II) basic carbonate) may be used in the preparation of colloidal copper.[4]
Copper(II) carbonate basic along with different ligands form an efficient catalytic system for ′on water′ β-borylation of Michael acceptors, alkenes and alkynes.[5]
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Gerrans GC, et al.
Sasol Encyclopaedia of Science and Technology (2004)
Preparation and characterization of basic carbonates as novel anode materials for lithium-ion batteries.
Shao L, et al.
Ceramics International, 40(2), 3105-3116 (2014)
Basic CuCO3/ligand as a new catalyst for'on water'borylation of Michael acceptors, alkenes and alkynes: application to the efficient asymmetric synthesis of ?-alcohol type sitagliptin side chain.
Stavber G and Casar Z.
Applied Organometallic Chemistry, 27(3), 159-165 (2013)
Daintith J
The facts on file dictionary of chemistry, 60-60 (2014)
Preparation and characterization of uniform particles of pure and coated metallic copper.
Hsu WP, et al.
Powder Technology, 63(3), 265-275 (1990)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf