Merck
175102
Sigma-Aldrich
Fluoroantimonic acid
purified by triple-distillation
Synonim(y):
Heksafluoroantymonian monowodoru, Kwas fluoroantymonowy, Kwas heksafluoroantymonowy, Kwas heksafluorostibonowy
Wybierz wielkość
50 G
1470,00 zł
1470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
1470,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HF · SbF5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.76
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
14 mmHg ( 18 °C)
Poziom jakości
Formularz
liquid
oczyszczone przez
triple-distillation
gęstość
2.885 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
F.F[Sb](F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.Sb/h6*1H;/q;;;;;;+5/p-5
Klucz InChI
MBAKFIZHTUAVJN-UHFFFAOYSA-I
Powiązane kategorie
Opis ogólny
HF/SbF5 may be synthesized by mixing hydrogen fluoride and antimony fluoride.1 Fluoroantimonic acid (HF/SbF5), is a combination of SbF5 and HF. It is the known strongest liquid superacid.[1]
Zastosowanie
HF/SbF5 is an excellent medium for the preparation of alkylidene oxonium salts.[2]
Opakowanie
Packaged in PFA/FEP bottles
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Structure and vibrational spectra of H+ (HF) n (n= 2?9) clusters: An ab initio study.
Sophy KB and Kuo JL
J. Chem. Phys. , 131(22), 224307-224307 (2009)
Rolf Minkwitz et al.
Inorganic chemistry, 38(5), 844-847 (2001-10-24)
We have studied the preparation and isolation of the halogenated alkylidene oxonium salts CH(3)OCHX(+)MF(6)(-) (X = Cl, F; M = As, Sb). Addition of dichloromethylmethylether at -78 degrees C to the superacidic media HF/MF(5) resulted in the formation of the
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf