566284
Copper(I) oxide
≥99.99% trace metals basis, anhydrous
Synonim(y):
Cuprous oxide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
Próba
≥99.99% trace metals basis
Postać
powder
gęstość
6 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cu]O[Cu]
InChI
1S/2Cu.O
Klucz InChI
BERDEBHAJNAUOM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- As a precursor to prepare nanoparticles, nanocrystals, and quantum dots for various applications.
- To catalyze the N-arylation of azoles under aqueous conditions using phase-transfer catalyst.
- To prepare reduced graphene oxide-based nano copper composites applicable as a sensor for the detection of dopamine.
- As a copper precursor to prepare Cu2O-TiO2 nanoparticle-based composite materials with aluminosilicate geopolymers applicable in the removal of organic pollutants from water.
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.