Informacje o tej pozycji
vapor pressure
5.25 mmHg ( 50 °C)
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.511 (lit.)
bp
174 °C (lit.)
density
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7-3-5-8(9-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
InChI key
CHLICZRVGGXEOD-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
138.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
59 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
104-93-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?