Przejdź do
B56501
4-Bromoanisole
≥99.0%
Synonim(y):
1-Bromo-4-methoxybenzene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
142,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
176,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
659,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrC6H4OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.03
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-252-1
Beilstein/REAXYS Number:
1237590
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Form:
liquid
142,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.564 (lit.)
bp
223 °C (lit.)
mp
9-10 °C (lit.)
density
1.494 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
COc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H7BrO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
InChI key
QJPJQTDYNZXKQF-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Bromoanisole is a useful brominating reagent.[1] It is formed as reaction product in the reaction between HOBr and anisole.[2] Suzuki coupling of 4-bromoanisole with phenylboronic acid catalyzed by palladium pincer complexes has been studied. Heck Reaction of 4-bromoanisole with ethyl acrylates in room-temperature ionic liquids is reported to afford ethyl 4-methoxycinnamate.
Application
4-Bromoanisole was used in the synthesis of aryl 1,3-diketones.[3]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
523054480835B56498
description
≥99.0%
description
98%
description
97%
description
≥98%
assay
≥99.0%
assay
98%
assay
97%
assay
≥98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
bp
223 °C (lit.)
bp
-
bp
124-125 °C/20 mmHg (lit.)
bp
210-211 °C (lit.)
mp
9-10 °C (lit.)
mp
66-69 °C (lit.)
mp
15.5 °C (lit.)
mp
-
refractive index
n20/D 1.564 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.565 (lit.)
refractive index
n20/D 1.563 (lit.)
form
liquid
form
solid
form
-
form
liquid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
201.2 °F
flash_point_c
94 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?