Przejdź do
296295
Anisole
anhydrous, 99.7%
Synonim(y):
Methoxybenzene, Methyl phenyl ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
592,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1650,00 zł
2 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2840,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.14
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39023603
UNSPSC Code:
12352112
EC Number:
202-876-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
506892
Assay:
99.7%
Grade:
anhydrous
Bp:
154 °C (lit.)
Vapor pressure:
10 mmHg ( 42.2 °C)
592,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
3.7 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 42.2 °C)
assay
99.7%
form
liquid
autoignition temp.
887 °F
expl. lim.
8 %
impurities
<0.002% water, <0.005% water (100 mL pkg)
evapn. residue
<0.0003%
refractive index
n20/D 1.516 (lit.)
bp
154 °C (lit.)
mp
−37 °C (lit.)
density
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Our anhydrous solvents deliver exceptionally low water content, making them the ideal choice for moisture-sensitive laboratory applications. Packaged in the exclusive Sure/Seal septum bottle system, they are reliably protected against moisture ingress from first use to last drop. The innovative Sure/Seal closure combines an advanced plug-style liner with an airtight elastomer and crimp cap design to ensure consistent product integrity. Three unique liner materials provide optimal chemical compatibility across a broad range of solvents. Sure/Seal packaging is proven to maintain anhydrous conditions even after repeated punctures. With more than 70 products across all major solvent families, available in pack sizes from 100 mL to 2 L, the portfolio meets virtually every laboratory need. By choosing ready-to-use anhydrous solvents in Sure/Seal packaging, researchers eliminate the need for time-consuming and hazardous in-house solvent drying and distillation - saving time, reducing risk, and improving reproducibility.
Application
Anhydrous solvents in Sure/Seal packaging are essential wherever water contamination would compromise experimental results. They are widely used in moisture-sensitive applications such as organic synthesis - including Grignard reactions, organometallic chemistry, and catalysis - as well as in peptide, oligonucleotide, and pharmaceutical synthesis.
Legal Information
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W20970896109EX0185
Anisole analytical standard
Supelco
96109
Anisole
description
anhydrous, 99.7%
description
≥99%, FCC, FG
description
analytical standard
description
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Quality Level
100
Quality Level
200
assay
99.7%
assay
≥99%
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥98.0% ethanol basis (diethyl ether)
grade
anhydrous
grade
FG, Fragrance grade, Kosher, Halal
grade
analytical standard
grade
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
mp
−37 °C (lit.)
mp
−37 °C (lit.)
mp
−37 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.516 (lit.)
refractive index
n20/D 1.516 (lit.)
refractive index
n20/D 1.516 (lit.), n20/D 1.518
refractive index
n20/D 1.3530 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anisole
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
125.1 °F - closed cup
flash_point_c
51.7 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review