11213
Ammonium bicarbonate
puriss., meets analytical specification of Ph.Eur., BP, E 503, 99-101%
Synonim(y):
Ammonium hydrogen carbonate
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
2.7 (vs air)
ciśnienie pary
513 hPa ( 50 °C)
67.1 hPa ( 20 °C)
klasa czystości
puriss.
Próba
99-101%
Postać
powder or crystals
jakość
meets analytical specification of Ph.Eur., BP, E 503
zanieczyszczenia
residual solvents, complies
tar like substances, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.01% non-volatile matter
pH
7-8.5 (25 °C, 79.1 g/L)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
sulfide (S2-): in accordance
ślady kationów
As: ≤1 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
N.OC(O)=O
InChI
1S/CH2O3.H3N/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);1H3
Klucz InChI
ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- As a mineral fuel to prepare alumina-zirconia nano powders by sol-gel combustion.
- Precipitating agent in the synthesis of γ-Al2O3 sample (γ-Al2O3-1), that is used for the removal of fluoride from aqueous solution.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1