A6141
Ammonium bicarbonate
ReagentPlus®, ≥99.0%
Synonim(y):
Ammonium hydrogen carbonate
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
2.7 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
513 hPa ( 50 °C)
67.1 hPa ( 20 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99.0%
Postać
powder or crystals
pH
7-8.5 (25 °C, 79.1 g/L)
ciąg SMILES
N.OC(O)=O
InChI
1S/CH2O3.H3N/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);1H3
Klucz InChI
ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- To derivatize histone proteins from human monocyte-derived macrophages (MDM) by propionylation.
- Destaining of silver-stained proteins in polyacrylamide gel bands during the peptide mass profiling using a mass spectrometer.
- Digestion of proteins isolated from Xenopus egg extracts in coomassie blue-stained gel bands during the analysis of microtubule-binding proteins.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1