Merck
1.01131
Ammonium hydrogen carbonate
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, E 503
Synonim(y):
Ammonium hydrogen carbonate, Ammonium bicarbonate, Ammonium carbonate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(NH4)HCO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
79.06
UNSPSC Code:
12352301
E Number:
E503
EC Index Number:
213-911-5
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
BP, Ph. Eur.
vapor pressure
67 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
99.0-101.0% (acidimetric)
form
solid
potency
1576 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
106 °C
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Zn+2].[Zn+2].N.N.[O-]C(=O)[O-].[O-]C(=O)[O-].OC(=O)O
InChI
1S/3CH2O3.2H3N.2Zn/c3*2-1(3)4;;;;/h3*(H2,2,3,4);2*1H3;;/q;;;;;2*+2/p-4
InChI key
QOPSSYZLVIENBR-UHFFFAOYSA-J
General description
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Ammonium hydrogen carbonate is mainly used in highly regulated pharmaceutical applications.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium hydrogen carbonate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..