Merck
Y0000493
Phloroglucinol (anhydrous)
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Phloroglucinol, 1,3,5-Trihydroxybenzene
Wybierz wielkość
220 MG
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
220 MG
636,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.11
Beilstein:
1341907
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
phloroglucinol
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Oc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,7-9H
Klucz InChI
QCDYQQDYXPDABM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Phloroglucinol (bezwodny) EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 5
1 of 5
Fang Yang et al.
Applied microbiology and biotechnology, 93(2), 487-495 (2011-11-22)
Phloroglucinol derivatives are a major class of secondary metabolites of wide occurrence in biological systems. In the bacteria kingdom, these compounds can only be synthesized by some species of Pseudomonads. Pseudomonas spp. could produce 2,4-diacetylphloroglucinol (DAPG) that plays an important
Inder Pal Singh et al.
Expert opinion on therapeutic patents, 19(6), 847-866 (2009-05-29)
Phloroglucinol compounds, both synthetic as well as natural, have shown a vast array of biological activities. There are a wide range of applications of phloroglucinol compounds in pharmaceuticals, cosmetics, textiles, paints and dyeing industries. Although many of the phloroglucinols have
Phloroglucinol compounds of natural origin.
Inder Pal Singh et al.
Natural product reports, 23(4), 558-591 (2006-07-29)
Inder Pal Singh et al.
Natural product reports, 27(3), 393-416 (2010-02-25)
This review covers the synthetic aspects of various naturally occurring phloroglucinols, describing syntheses of 42 compounds and citing 137 references.
Ya-Qiang He et al.
Chinese medical journal, 128(7), 956-962 (2015-04-04)
Phloroglucinol plays an important role in oxidative stress and inflammatory responses. The effects of phloroglucinol have been proven in various disease models. The aim of the present study was to investigate the efficacy and possible mechanisms of phloroglucinol in the