Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 266,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 662,00 zł |
Informacje o tej pozycji
266,00 zł
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
solid
impurities
diresorcin, none detected, ≤2% water
mp
215-220 °C
SMILES string
Oc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,7-9H
InChI key
QCDYQQDYXPDABM-UHFFFAOYSA-N
Application
- Phloroglucinol (phlo) is a phenol derivative that shows cyctoprotective effect from oxidative damage by enhancing the activity of cellular catalase.
- It can react with benzaldehyde derivatives to form phloroglucinol-based microporous polymeric organic frameworks (phlo-POF) with potential applications in ion-exchange and gas adsorption.
- Phlo can also be used to prepare synthetic analogs of A-type proanthocyanidins (PACs) such as 2,8-dioxabicyclo[3.3.1]nonane derivatives by reacting with the corresponding flavylium salts.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.0% (HPLC) | description purified by sublimation, ≥99.5% | description Used to detect the presence of wood fiber. | description BioReagent, suitable for plant cell culture |
| assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥99.5% | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form solid | form - | form powder or crystals | form powder |
| mp 215-220 °C | mp 100-103 °C (lit.) | mp 215-220 °C | mp - |
| impurities diresorcin, none detected, ≤2% water | impurities - | impurities - | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phloroglucinol
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?