Kluczowe dokumenty
P3350000
Proline
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
L-Proline, (S)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid
Wybierz wielkość
875,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
875,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
proline
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
228 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Klucz InChI
ONIBWKKTOPOVIA-BYPYZUCNSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)