Merck
Y0000177
Erythritol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
meso-Erythritol, 1,2,3,4-Butanetetrol, meso-1,2,3,4-Tetrahydroxybutane, i-Erythritol
Wybierz wielkość
1020 MG
664,00 zł
664,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1020 MG
664,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2[CH(OH)]2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.12
Beilstein:
1719753
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
664,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
erythritol
producent / nazwa handlowa
EDQM
bp
329-331 °C (lit.)
mp
118-120 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C4H10O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h3-8H,1-2H2/t3-,4+
Klucz InChI
UNXHWFMMPAWVPI-ZXZARUISSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Erytrytol EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Allelic variation of the Tas1r3 gene affects behavioral taste responses to this sugar alcohol, suggesting that it is a T1R3 receptor ligand.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 6
1 of 6
Maltitol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
M0160000
Maltitol
Xylitol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1280
Xylitol
D-Mannitol ≥99.9999% (metals basis), for boron determination
Supelco
78513
D-Mannitol
Sorbitol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1617000
Sorbitol
Hee-Jung Moon et al.
Applied microbiology and biotechnology, 86(4), 1017-1025 (2010-02-27)
Erythritol, a four-carbon polyol, is a biological sweetener with applications in food and pharmaceutical industries. It is also used as a functional sugar substitute in special foods for people with diabetes and obesity because of its unique nutritional properties. Erythritol
Erythritol: a review of biological and toxicological studies.
W O Bernt et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 24(2 Pt 2), S191-S197 (1996-10-01)
Nidhi Singh et al.
Current pharmaceutical design, 13(11), 1161-1177 (2007-04-14)
The 2-C-methyl-D-erythritol-4-phosphate (MEP) pathway for isoprenoid biosynthesis has come under increased scrutiny as a target for novel antimalarial, antibacterial and herbicidal agents. 1-Deoxy-D-xylulose 5-phosphate reductoisomerase (DXR) is a key enzyme of the pathway that catalyzes the rearrangement and nicotinamide adenine
A Banerjee et al.
Natural product reports, 31(8), 1043-1055 (2014-06-13)
Covering: up to February 2014. The methylerythritol 4-phosphate (MEP) pathway is the recently discovered source of isoprenoid precursors isopentenyl diphosphate (IDP) and dimethylallyl diphosphate (DMADP) in most bacteria, some eukaryotic parasites, and the plastids of plant cells. The precursors lead
Deepak Ganjewala et al.
Current issues in molecular biology, 11 Suppl 1, i35-i45 (2009-02-06)
Isoprenoids, also known as terpenoids, are biosynthesized by the condensation of the two C5 unit isopentenyl diphosphate (IPP) and isomer dimethylallyl diphosphate (DMAPP). Generally, plants use two separate pathways plastidial Methyl-erythritol-4-phosphate (MEP) and cytosolic acetate-mevalonate (MVA) pathways for formation of