Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3570,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H12O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.15
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5916602
3570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
(Carum ajowan fruit)
Quality Segment
assay
≥90% (GC)
form
viscous liquid (clear)
color
colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@](O)(CO)[C@H](O)CO
InChI
1S/C5H12O4/c1-5(9,3-7)4(8)2-6/h4,6-9H,2-3H2,1H3/t4-,5+/m1/s1
InChI key
HGVJFBSSLICXEM-UHNVWZDZSA-N
General description
(2S,3R)-2-methylbutane-1,2,3,4-tetrol was identified as a glucide in methanol extracts of Carum ajowan fruit.
Biochem/physiol Actions
Metabolite of the non-mevalonate MEP pathway, generally found in prokaryotes, as precursor to isoprenoids as well as non-isoprenoids like vitamins. As this pathway is not present in humans, it is of interest for the development of bacterium-specific drugs in the search for treatments of infectious diseases.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% (GC) | assay ≥99% (GC) | assay ≥75% (TLC) | assay - |
| biological source (Carum ajowan fruit) | biological source - | biological source - | biological source - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form viscous liquid (clear) | form powder | form syrup | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| color colorless | color white | color colorless to very dark yellow | color - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?