Przejdź do
X3375
Xylitol
≥99% (GC)
Synonim(y):
Xylite
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
176,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
200,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
452,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1440,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCH2[CH(OH)]3CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.15
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-788-0
Beilstein/REAXYS Number:
1720523
MDL number:
176,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
crystalline, crystals or chunks, powder
sweetness
1 × sucrose
color
colorless
mp
94-97 °C (lit.)
solubility
water: 642g/l at 25 °C (77 °F )
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4+,5+
InChI key
HEBKCHPVOIAQTA-SCDXWVJYSA-N
General description
Xylitol is a naturally occurring five carbon sugar alcohol, equivalent to sucrose in sweetness. Xylitol finds applications in the preparation of confectionaries, chewing gum, toothpaste and mouthwashes. Xylitol is a low-energy sweetener with insulin independent metabolism, making it a promising alternative for sugar in diabetic patients. Xylitol is a natural anticaries agent used in the treatment of dental caries, as it is not utilized by cariogenic bacteria creates a starvation effect on them. Xylitol prevents otitis and upper respiratory tract infections. Commercially, microorganisms like bacteria, fungi and yeasts produce xylitol by fermentation.
Application
Xylitol has been used:
  • as a standard for high performance liquid chromatography
  • in analysing antibacterial activity on oral biofilms
  • for thermodynamic data and densities measurement
Biochem/physiol Actions
A sugar alcohol sweetener detectable by humans. Produced from hemicellulose hydrolysate fermentation.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of sugar alcohols for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
47844W5079301720600
Xylitol analytical standard
Supelco
47844
Xylitol
Xylitol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1720600
Xylitol
description
≥99% (GC)
description
analytical standard
description
-
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
≥99% (GC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Quality Level
-
solubility
water: 642g/l at 25 °C (77 °F )
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
crystalline, powder, crystals or chunks
form
-
form
powder or crystals
form
-
mp
94-97 °C (lit.)
mp
94-97 °C (lit.)
mp
94-97 °C (lit.)
mp
94-97 °C (lit.)
color
colorless
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Xylitol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?