Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 197,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 673,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2320,00 zł |
Informacje o tej pozycji
197,00 zł
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
color
white
mp
104 °C ((219 °F ))
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
InChI
1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4+,5-
InChI key
HEBKCHPVOIAQTA-ZXFHETKHSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% | assay ≥99% | assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| solubility water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow | solubility 0.5 M HCl: 10 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 1 g/10 mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly yellow | solubility H2O: 2 mg/mL, clear (warmed) |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| mp 104 °C ((219 °F )) | mp - | mp 101-105 °C | mp - |
| color white | color - | color colorless | color white to beige |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Adonitol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?