Merck
W230920
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-β-Citronellol
99%, FG
Synonim(y):
β-Rhodinol, (S)-3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol
Wybierz wielkość
W230920-SAMPLE-K
220,00 zł
25 G
397,00 zł
100 G
671,00 zł
1 KG
4810,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W230920-SAMPLE-K
220,00 zł
25 G
397,00 zł
100 G
671,00 zł
1 KG
4810,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.27
Numer FEMA:
2309
Numer EC enzymu:
203-375-0
Beilstein:
1721505
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
02.011
NACRES:
NA.21
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
ciśnienie pary
~0.02 mmHg ( 25 °C)
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.456 (lit.)
bp
225-226 °C (lit.)
gęstość
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
floral; waxy; rose
ciąg SMILES
C[C@H](CCO)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3/t10-/m0/s1
Klucz InChI
QMVPMAAFGQKVCJ-JTQLQIEISA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Temperatura zapłonu (°C)
101 °C - DIN 51758
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Questions
  1. what is the enantiomeric excess of the W930920 (S)-citronellol?
    1 answer
    1. The enantiomeric excess (ee) is not determined. The optical rotation specification (neat) is -5.5 to -3.5°.