Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 241,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 241,00 zł |
Informacje o tej pozycji
241,00 zł
vapor density
5.4 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
~0.02 mmHg ( 25 °C)
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.456 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
density
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC(CCO)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3
InChI key
QMVPMAAFGQKVCJ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 95% | assay ≥95% | assay ≥95% | assay - |
| form liquid | form - | form - | form - |
| density 0.857 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.855 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.855 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.857 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 222 °C (lit.) | bp 225 °C (lit.) | bp 225 °C (lit.) | bp 222 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.456 (lit.) | refractive index n20/D 1.456 (lit.) | refractive index n20/D 1.456 (lit.) | refractive index n20/D 1.456 (lit.) |
| vapor density 5.4 (vs air) | vapor density - | vapor density - | vapor density 5.4 (vs air) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
224.6 °F - closed cup
flash_point_c
107 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?