Merck
533904
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3,7-dimethyloctane
96%
Wybierz wielkość
5 ML
484,40 zł
25 ML
1575,00 zł
484,40 zł
Cena katalogowa692,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 ML
484,40 zł
25 ML
1575,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH2BrCH2CH(CH3)CH2CH2CH2CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
484,40 zł
Cena katalogowa692,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.455 (lit.)
bp
135-140 °C/10 mmHg (lit.)
216-217 °C (lit.)
gęstość
1.066 g/mL at 20 °C
grupa funkcyjna
alkyl halide
bromo
ciąg SMILES
CC(C)CCCC(C)CCBr
InChI
1S/C10H21Br/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h9-10H,4-8H2,1-3H3
Klucz InChI
VGSUDZKDSKCYJP-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
210.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98.9 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Jinjun Shao et al.
Organic & biomolecular chemistry, 10(35), 7045-7052 (2012-08-01)
A series of linear and star-shaped pyrazine-containing acene molecules 1a-b, 2a-b and 3 substituted by dicarboximide groups are synthesized via condensation reactions between o-diamine and dione. High electron affinity (up to 4.01 eV) is achieved due to the introduction of