Merck
27470
Sigma-Aldrich
(±)-Citronellal
≥95.0% (GC)
Synonim(y):
(±)-3,7-Dimethyl-6-octenal
Wybierz wielkość
100 ML
205,00 zł
205,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
205,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
Beilstein:
1720789
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
205,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (GC)
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.451 (lit.)
bp
207 °C (lit.)
gęstość
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
CC(CC\C=C(\C)C)CC=O
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,8,10H,4,6-7H2,1-3H3
Klucz InChI
NEHNMFOYXAPHSD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
(±)-Citronellal was used to inhibit the development of mechanical nociception induced by carrageenan (CG) and tumor necrosis factor-α (TNF-α)[1].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
165.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
74 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Hajo Kries et al.
The Journal of biological chemistry, 292(35), 14659-14667 (2017-07-14)
The natural product class of iridoids, found in various species of flowering plants, harbors astonishing chemical complexity. The discovery of iridoid biosynthetic genes in the medicinal plant Catharanthus roseus has provided insight into the biosynthetic origins of this class of
Raimundo Wagner de S Aguiar et al.
TheScientificWorldJournal, 2014, 492138-492138 (2014-03-07)
Corymbia citriodora and Cymbopogon nardus essential oils samples were analyzed by GC and GC-MS and their qualitative and quantitative compositions established. The main component of essential oils of C. citriodora and C. nardus was citronellal, at 61.78% and 36.6%, respectively.
Md Munir Mostafiz et al.
Insects, 12(1) (2021-01-06)
The Indian meal moth, Plodia interpunctella (Hübner) (Lepidoptera: Pyralidae), is an insect pest that commonly affects stored and postharvest agricultural products. For the control of insect pests and mites, methyl benzoate (MBe) is lethal as a fumigant and also causes
Nadia Melo et al.
Current biology : CB, 30(1), 127-134 (2019-12-17)
Geosmin is one of the most recognizable and common microbial smells on the planet. Some insects, like mosquitoes, require microbial-rich environments for their progeny, whereas for other insects such microbes may prove dangerous. In the vinegar fly Drosophila melanogaster, geosmin
Walter S Leal et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(46), 18704-18709 (2013-10-30)
The southern house mosquito, Culex quinquefasciatus, has one of the most acute and eclectic olfactory systems of all mosquito species hitherto studied. Here, we used Illumina sequencing to identify olfactory genes expressed predominantly in antenna, mosquito's main olfactory organ. Less
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf