Merck
W230901
Sigma-Aldrich
Citronellol
≥95%, FCC, FG
Synonim(y):
3,7-dimethyl-6-octenol, Elenol
Wybierz wielkość
W230901-SAMPLE-K
226,00 zł
1 KG
345,00 zł
4 KG
846,00 zł
9 KG
1410,00 zł
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W230901-SAMPLE-K
226,00 zł
1 KG
345,00 zł
4 KG
846,00 zł
9 KG
1410,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.27
Numer FEMA:
2309
Numer WE:
Nr Rady Europy:
59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
2.011
NACRES:
NA.21
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
ciśnienie pary
~0.02 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.456 (lit.)
bp
225 °C (lit.)
gęstość
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
waxy; floral; rose
ciąg SMILES
CC(CCO)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3
Klucz InChI
QMVPMAAFGQKVCJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Citronellol is a volatile monoterpenic primary alcohol mainly found in the essential oil of plants such as Pelargonium graveolens[1], Cymbopogon winterianus[2] and Rosa damascena.[3] It is also one of the glycosidically bound aroma compounds in ginger.[4]
Zastosowanie
  • A comprehensive assessment of the cholinergic-supporting and cognitive-enhancing effects of Rosa damascena Mill. (Damask rose) essential oil on scopolamine-induced amnestic rats.: The research highlights citronellol′s role in enhancing cognitive function and supporting cholinergic systems, indicating its potential use in developing treatments for cognitive disorders (Teralı et al., 2024).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
224.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
107 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Antimicrobial activity and chemical composition of some essential oils
Ando?an BC, et al.
Archives of Pharmacal Research, 25(6), 860-864 (2002)
Glycosidically bound aroma compounds in ginger (Zingiber officinale Roscoe).
Wu P, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 38(7), 1553-1555 (1990)
Phythochemical screening and anticonvulsant activity of Cymbopogon winterianus Jowitt (Poaceae) leaf essential oil in rodents
Quintans-Junior LJ, et al.
Phytomedicine, 15(8), 619-624 (2008)
Antibacterial effect of some essential oils administered alone or in combination with Norfloxacin
Rosato A, et al.
Phytomedicine, 14(11), 727-732 (2007)
Michiko Katsukawa et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 75(5), 1010-1012 (2011-05-21)
We evaluated the effects of rose oil on the peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) and cyclooxygenase-2 (COX-2). Citronellol and geraniol, the major components of rose oil, activated PPARα and γ, and suppressed LPS-induced COX-2 expression in cell culture assays, although the