Przejdź do
340499
(R)-(+)-Citronellic acid
98%
Synonim(y):
3,7-Dimethyl-6-octenoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
840,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.25
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352002
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
optical activity
[α]25/D +8°, neat
refractive index
n20/D 1.4534 (lit.)
bp
119 °C/3 mmHg (lit.)
density
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
C[C@H](CC\C=C(/C)C)CC(O)=O
InChI
1S/C10H18O2/c1-8(2)5-4-6-9(3)7-10(11)12/h5,9H,4,6-7H2,1-3H3,(H,11,12)/t9-/m1/s1
InChI key
GJWSUKYXUMVMGX-SECBINFHSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
343641656712
description
98%
description
technical grade
description
95%
assay
98%
assay
-
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.4534 (lit.)
refractive index
n20/D 1.448 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4650 (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
-
density
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
119 °C/3 mmHg (lit.)
bp
207 °C (lit.)
bp
166 °C/760 mmHg (lit.)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)