Merck
T6897
Sigma-Aldrich
L-(+)Tartaric acid dipotassium salt
Synonim(y):
L-2,3-Dihydroxybutanedioic acid dipotassium salt
About This Item
Wzór liniowy:
C4H4O6K2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.27
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
ciąg SMILES
[K+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.2K/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2/t1-,2-;;/m1../s1
Klucz InChI
AVTYONGGKAJVTE-OLXYHTOASA-L
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)