Przejdź do
C82604
Citraconic acid
98%
Synonim(y):
Methylmaleic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
140,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
794,00 zł
595,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C(CO2H)=CHCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.10
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-858-7
Beilstein/REAXYS Number:
1722679
MDL number:
Assay:
98%
Form:
crystals
140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
crystals
mp
88-94 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
C\C(=C\C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H6O4/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h2H,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/b3-2-
InChI key
HNEGQIOMVPPMNR-IHWYPQMZSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
109878219819222453
description
98%
description
98%
description
99%
description
97% (GC)
assay
98%
assay
98%
assay
99%
assay
97% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
crystals
form
-
form
-
form
liquid
mp
88-94 °C (lit.)
mp
-
mp
78-80 °C (lit.)
mp
-
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
functional group
carboxylic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)