Przejdź do
A4926
1,2-Bis(2-Aminophenoxy)ethane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
98%
Synonim(y):
2,2′-(Ethylenedioxy)dianiline-N,N,N′,N′-tetraacetic acid, BAPTA, Ethylenedioxybis(o-phenylenenitrilo)tetraacetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
574,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1470,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6230,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H24N2O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
476.43
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5192406
574,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
powder
density
±1.494 g/cm3 at 25 °C (Predicted)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CN(CC(O)=O)c1ccccc1OCCOc2ccccc2N(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C22H24N2O10/c25-19(26)11-23(12-20(27)28)15-5-1-3-7-17(15)33-9-10-34-18-8-4-2-6-16(18)24(13-21(29)30)14-22(31)32/h1-8H,9-14H2,(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32)
InChI key
FTEDXVNDVHYDQW-UHFFFAOYSA-N
General description
1,2-Bis(2-Aminophenoxy)ethane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid (BAPTA) is a high-affinity, fast-acting calcium chelator for precise intracellular Ca2+ regulation. Its rapid binding kinetics and strong selectivity for Ca2+ make it essential for investigating calcium-dependent processes in neuronal and cellular research. BAPTA and its membrane-permeable derivative, BAPTA-AM, allow controlled manipulation of Ca2+ dynamics, facilitating studies on calcium signaling, neuroprotection, and cell signaling pathways.
Application
The product can be used in various R&D applications such as:
Neuroscience: Used to suppress intracellular Ca2+ overload, reduce neuronal apoptosis, and preserve electrophysiological function in injury models, demonstrating strong neuroprotective action.
Pharmacology: Enables precise buffering of intracellular Ca2+ levels, allowing researchers to distinguish Ca2+‑ dependent drug effects and dissect therapeutic signaling mechanisms.
Other Notes
pKa: 1.401 ± 0.10 (predicted)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
145101451303777
description
98%
description
≥96.0% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
BioUltra, ≥99.0% (T)
assay
98%
assay
≥96.0% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥99.0% (T)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
density
±1.494 g/cm3 at 25 °C (Predicted)
density
-
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)