Przejdź do
C3023
CHAPS hydrate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate hydrate, CHAPS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
512,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1700,00 zł
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2940,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6370,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
16 010,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H58N2O7S · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
614.88 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161900
MDL number:
512,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine bile
Quality Level
grade
HPLC grade
description
zwitterionic
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
mol wt
614.88 g/mol (anhydrous basis)
storage condition
dry at room temperature (tightly closed)
technique(s)
dialysis: suitable, electrophoresis: suitable
impurities
<0.04% DMF
CMC
8 mM
mp
157 °C (dec.) (lit.)
transition temp
cloud point >100 °C
solubility
water: 50 mg/mL
application(s)
advanced drug delivery
shipped in
ambient
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O.C[C@H](CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C32H58N2O7S.H2O/c1-21(8-11-29(38)33-14-6-15-34(4,5)16-7-17-42(39,40)41)24-9-10-25-30-26(20-28(37)32(24,25)3)31(2)13-12-23(35)18-22(31)19-27(30)36;/h21-28,30,35-37H,6-20H2,1-5H3,(H-,33,38,39,40,41);1H2/t21-,22+,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-;/m1./s1
InChI key
SJCUTFKCLFLIFE-JWTJKVBLSA-N
General description
CHAPS hydrate, a zwitterionic detergent derived from Cholic acid, stands out as an excellent tool in biochemical and cell biology research, particularly in the solubilization of membrane proteins. This versatile detergent, combining features of sulfobetaine-type and bile-acid detergents, exhibits a remarkable solubility rate of over 50% in aqueous solutions. It serves a pivotal role in stabilizing protein-DNA complexes, ensuring the retention of biochemical activity in solution.
Widely utilized as a buffer in various research applications, CHAPS hydrate acts as an amphiphilic surfactant, proving effective in solubilizing plasma membrane proteins and diluting assay components. Notably, its easy removal through dialysis or gel filtration adds to its appeal, making it a preferred choice for molecular mass determination by fluorometry. This feature underscores CHAPS hydrate′s adaptability in diverse experimental setups. However, caution is advised in assays involving polyvalent metals or metal ions sensitive to nonspecific chelating agents. Beyond its conventional use, CHAPS hydrate finds application as a polymer matrix in binding assays, effectively removing metal ions from protein solutions.
Application
0.2 w/v of CHAPS has been used to remove cerebral endothelium by brain perfusion. 2% (w/v) CHAPS has been used as rehydration buffer along with Thiourea and Urea in protein extraction.[1] 10 mM CHAPS has been used along with 0.15 M NaCl, Tris–Cl, pH 7.6, EDTA as lysis buffer in Western Blot analysis. CHAPS has been used as hybridization buffer in in-situ hybridization method of immature mammalian CNS.
Features and Benefits
  • Suitable for Biochemical and Cell Biology research
  • Can be used in Dialysis and Electrophoresis
  • High purity product for research applications
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C5070C9426850500P
CHAPS Avanti Research&#8482; - A Croda Brand
Avanti
850500P
CHAPS
grade
HPLC grade
grade
-
grade
-
grade
-
technique(s)
dialysis: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
protein purification: suitable, protein quantification: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable, protein quantification: suitable
technique(s)
protein quantification: suitable
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>99% (TLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
68-12-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Na tej stronie przedstawiono sposób solubilizacji białek błonowych za pomocą produktów firmy Cytiva.
This page shows how to solubilize membrane proteins with products from Cytiva.
Identification of a scavenger receptor homologue on nonspecific cytotoxic cells and evidence for binding to oligodeoxyguanosine.
Kaur H, et al.
Fish & Shellfish Immunology, 15(3), 169-181 (2003)
Brain-derived neurotrophic factor of the cerebral microvasculature: a forgotten and nitric oxide-dependent contributor of brain-derived neurotrophic factor in the brain.
Monnier A, et al.
Acta Physiol., 219(4), 790-802 (2017)
Procedures for whole-mount immunohistochemistry and in situ hybridization of immature mammalian CNS.
Luque JM, et al.
Brain Res. Protoc., 2(2), 165-173 (1998)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C3023-25G04061835543281
C3023-1KT04061842429370
C3023-1G04061833485149
C3023-100G04061835543274
C3023-5G04061835543298
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?