Kluczowe dokumenty
G004665
HPLC Analysis of Tartaric Acid Enantiomers on Astec® CLC-D, Trace Level Detection
application for HPLC
About This Item
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Astec CLC-D, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (53023AST)
mobile phase: 3 mM copper sulfate, pH 3.2
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 10 μL
sample: 5 mg/mL in water
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
chemicals and industrial polymers
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Informacje prawne
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    DL-Tartaric acid, ≥99%
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)