T5428
Tetramethylrhodamine methyl ester perchlorate
≥95% purity, powder
Synonim(y):
TMRM
About This Item
Polecane produkty
product name
Tetramethylrhodamine methyl ester perchlorate, ≥95%
Poziom jakości
Próba
≥95%
Postać
powder
skład
Carbon: 57.5-62.4%
Nitrogen: 5.3-5.9%
kolor
dark green
rozpuszczalność
methanol: 5 mg/mL, clear
εmax
>95000 at 546-552 nm in methanol
fluorescencja
λem 573 nm in methanol
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[O-]Cl(=O)(=O)=O.COC(=O)c1ccccc1C2=C3C=C\C(C=C3Oc4cc(ccc24)N(C)C)=[N+](\C)C
InChI
1S/C25H25N2O3.ClHO4/c1-26(2)16-10-12-20-22(14-16)30-23-15-17(27(3)4)11-13-21(23)24(20)18-8-6-7-9-19(18)25(28)29-5;2-1(3,4)5/h6-15H,1-5H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
Klucz InChI
PFYWPQMAWCYNGW-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.