Przejdź do
53271
Mito Red
suitable for fluorescence, ≥70% (HPLC)
Synonim(y):
3,6-Bis(diethylamino)-9-[2-(4-methylcoumarin-7-yloxycarbonyl)phenyl]xanthylium chloride, Rhodamine B 4-methylumbelliferyl ester chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
8 x 50 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1780,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H37ClN2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
637.16
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116100
MDL number:
1780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥70% (HPLC)
form
solid
fluorescence
λex 569 nm; λem 594 nm in DMSO
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2c(-c3ccccc3C(=O)Oc4ccc5C(C)=CC(=O)Oc5c4)c6ccc(cc6[o+]c2c1)N(CC)CC
InChI
1S/C38H37N2O5.ClH/c1-6-39(7-2)25-14-17-31-33(21-25)44-34-22-26(40(8-3)9-4)15-18-32(34)37(31)29-12-10-11-13-30(29)38(42)43-27-16-19-28-24(5)20-36(41)45-35(28)23-27;/h10-23H,6-9H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
XCVSDCPWJRHMSZ-UHFFFAOYSA-M
General description
Mito Red is a cell membrane permeable rhodamine based dye. It localizes mitochondria, and emits red fluorescence. The interaction of Mito Red with mitochondria depends of the membrane potential of the mitochondria. Mitochondria can be stained with 20-200 nM of Mito Red.
Application
MitoRed (Mito Red), a vital dye and mitochondrial stain, is used to indicate the status of mitochondria under various physiological and physical conditions.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
7221083689SCT037
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 569 nm; λem 594 nm in DMSO
fluorescence
-
fluorescence
λex 553 nm; λem 627 nm in methanol
fluorescence
-
form
solid
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
lyophilized (solid blue)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
assay
≥70% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)