PHR1484
Glyceryl Monooleate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Glycerol mono-oleate
Wybierz wielkość
951,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
951,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1295753
rodzina API
glyceryl monooleate
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
O(CC(O)CO)C(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C21H40O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h9-10,20,22-23H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
Klucz InChI
RZRNAYUHWVFMIP-KTKRTIGZSA-N
Opis ogólny
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)