For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
G0400008
Glycerol monostearate 40-55
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Wybierz wielkość
664,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
664,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
glycerol monostearate
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
399.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
204 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)