This material is a mixture of glyceryl hexadecanoate and glyceryl octadecanoate, developed specifically for use in the Assay for monoglycerides test in the Glyceryl Monosterate monograph.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
125 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1780,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1780,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
monoglycerides
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O(CC(O)CO)CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C21H44O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24-20-21(23)19-22/h21-23H,2-20H2,1H3
InChI key
OGBUMNBNEWYMNJ-UHFFFAOYSA-N
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| API family monoglycerides | API family diacetylated monoglycerides | API family polyoxyl | API family polyoxyl |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What are the ingredients for product 1446000, and how is it used?