Kluczowe dokumenty
41679
Glyceryl trioleate
analytical standard
Synonim(y):
(9Z)9-Octadecenoic acid 1,2,3-propanetriyl ester, 1,2,3-Tri(cis-9-octadecenoyl)glycerol, Glycerol trioleate, Glycerol triolein, Oleic acid triglyceride, Oleic triglyceride, TG(18:1(9Z)/18:1(9Z)/18:1(9Z)), Triolein
Wybierz wielkość
331,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
331,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.5% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤1.0% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.468-1.470
bp
235-240 °C/18 mmHg (lit.)
gęstość
0.91 g/mL (lit.)
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
grupa funkcyjna
ester
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H]C(COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-
Klucz InChI
PHYFQTYBJUILEZ-IUPFWZBJSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
awg
Temperatura zapłonu (°F)
626.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
330.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?