PHR1008
Ascorbic Acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
L-Ascorbic acid, L-Threoascorbic acid, Antiscorbutic factor, Vitamin C
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 461
traceable to Ph. Eur. A1300000
traceable to USP 1043003
rodzina API
ascorbic acid
Postać
solid
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
190-194 °C (dec.)
Zastosowanie
food and beverages
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
Klucz InChI
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
kolumna analityczna
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Jednoczesna analiza kwasu askorbinowego i dehydroaskorbinowego w różnych próbkach żywności za pomocą wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej (HPTLC).
Simultaneous analysis of ascorbic acid and dehydroascorbic acid in various food samples by High Performance Thin Layer Chromatography (HPTLC).
A new RP-HPLC method is proposed for the determination of organic acids in 100% aqueous mobile phase using an Ascentis® Express AQ-C18 column
Zaproponowano nową metodę RP-HPLC do oznaczania kwasów organicznych w 100% wodnej fazie ruchomej przy użyciu kolumny Ascentis® Express AQ-C18.