Merck
V-038
Supelco
L-Ascorbic acid solution
L-Ascorbic acid solution
1.0 mg/mL in acetonitrile: water, certified reference material, Cerilliant®
Wybierz wielkość
1 ML
344,00 zł
344,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
344,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
344,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
1.0 mg/mL in acetonitrile: water
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
single component solution
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−70°C
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
Klucz InChI
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Opis ogólny
L-Ascorbic Acid (Vitamin C) is a water-soluble vitamin that is essential for growth and repair of tissue. Quantification of vitamin C levels is performed to evaluate vitamin C deficiency.
Zastosowanie
L-Ascorbic acid solution (Vitamin C) may be used as a certified reference material (CRM) for the determination of the analyte in pharmaceutical formulations,[1] fruits and vegetables,[2] wines[3] and biological samples[3] by chromatography and spectrophotometry techniques.
This reference solution is suitable for use as starting material in the preparation of linearity standards, calibrators, or controls for identification of L-ascorbic acid in clinical diagnostic testing of biological samples or quality control testing of vitamin C foods or dietary supplements using HPLC with ultraviolet (UV) or electrochemical (EC) detection.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
75.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
24 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Determination of l-ascorbic acid in wines by direct injection liquid chromatography using a polymeric column
Lopes P, et al.
Analytica Chimica Acta, 555(2), 242-245 (2006)
Determination of l-ascorbic acid in human serum by chemiluminescence based on hydrogen peroxide--sodium hydrogen carbonate--CdSe/CdS quantum dots system
Chen H, et al.
Talanta, 81(4-5), 1688-1696 (2010)
Flow injection spectrophotometric determination of L-ascorbic acid in pharmaceutical formulations with on-line solid-phase reactor containing copper (II) phosphate
Pereira AV and Fatibello-Filho O
Analytica Chimica Acta, 366(1-3), 55-62 (1998)
A rapid method for the determination of total L-ascorbic acid in fruits and vegetables by micellar electrokinetic capillary chromatography
Thompson CO and Trenerry VC
Food Chemistry, 53(1), 43-50 (1995)
Questions
Reviews
Active Filters
    • Reviews 2
    • Votes 0
    2 out of 5 stars.
    Lower concentration of ascorbic acid
    I wish I could get high concentration one. But they didn't have it in the solution
    Helpful?
    1. Response from MilliporeSigma:
      Thank you for your review. We are sorry to hear that your experience did not match your product expectations. We encourage customers who experience problems with our products to call or email us for additional technical support. Please visit https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support to submit a Product Technical Inquiry.