Przejdź do
795437
L-Ascorbic acid
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99%
Synonim(y):
L-Threoascorbic acid, Antiscorbutic factor, Vitamin C
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
334,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1090,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1890,00 zł
1417,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.12
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-066-2
Beilstein/REAXYS Number:
84272
MDL number:
334,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
grade
ACS reagent, anhydrous
product line
Redi-Dri
assay
≥99%
form
crystals or granules, powder or chunks
optical activity
[α]25/D +20.5 to +21.5° in water
quality
free-flowing
ign. residue
<0.1%
color
white
pH
1.0-2.5 (25 °C, 176 g/L in water)
mp
190-194 °C (dec.)
solubility
water: soluble 176 g/L at 20 °C
cation traces
Fe: ≤0.001%, heavy metals: ≤0.002% (by ICP-OES)
SMILES string
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChI key
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Gene Information
human ... SLC23A2(9962)
General description
L-Ascorbic acid or vitamin C is a water-soluble vitamin found in various foodstuffs. Benefits of vitamin C may include protection against immune system deficiencies, cardiovascular disease, hyperpigmentation, skin protection, anti-aging, iron absorption, and red blood cell production. It is also useful in the biosynthesis of collagen, L-carnitine, and neurotransmitters.
Application
L-Ascorbic acid (anhydrous) can be used in pharmaceutical applications.
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
25556433034A0278
grade
ACS reagent, anhydrous
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
reagent grade
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
synthetic
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
99.7-100.5% (oxidimetric)
assay
≥98% (with Iodine, titration)
form
crystals or granules, powder or chunks
form
crystals or granules, powder or chunks
form
solid
form
powder
solubility
water: soluble 176 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 176 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 176 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 50 mg/mL
color
white
color
white
color
-
color
white to light yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Ascorbic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)