Merck
BP461
Ascorbic acid
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
L-Ascorbic acid, L-Threoascorbic acid, Antiscorbutic factor, Vitamin C
Wybierz wielkość
100 MG
1120,00 zł
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1120,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.12
Beilstein:
84272
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.24
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
ascorbic acid
Formularz
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
kolor
white
mp
190-194 °C (dec.)
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
Klucz InChI
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Ascorbic acid BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Vitamins B and C Injection
  • Ascorbic Acid Tablets
  • Paediatric Vitamins A, C and D Oral Drops
  • Ascorbic Acid Injection
  • Potassium Ascorbate Eye Drops
  • Ascorbic Acid Chewable Tablets
  • Opakowanie
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Inne uwagi
    Sales restrictions may apply.
    Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
    WGK 1
    Not applicable
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)
    Lot/Batch Number
    Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
    Odwiedź Bibliotekę dokumentów
    Jean-Michel Escoffre et al.
    Ultrasonics sonochemistry, 64, 104998-104998 (2020-02-18)
    Reactive oxygen species (ROS) are hypothesized to play a role in the sonoporation mechanisms. Nevertheless, the acoustical phenomenon behind the ROS production as well as the exact mechanisms of ROS action involved in the increased cell membrane permeability are still
    Powiązane treści
    Explore our extensive catalogue of 700+ BP chemical reference substances for precise qualitative and quantitative testing in accordance with British Pharmacopeia compendial monographs.